Learn More
Polyco Healthline Sacs extra lourds dans un sac
Description
- Catégorie : Sacs à déchets
- Résistance : Extra Heavy
- Capacité : 70 L, 85 L, 90 L, 135 L
- Format du pack : Flat Pack
- Conçu pour les déchets ménagers et industriels généraux
- Adapté à la gestion des déchets hygiénique dans les bureaux et les lieux de travail
- Couleurs disponibles : Noir, Transparent
- Dimensions du sac : 400/635 x 975 mm (environ 16/25 x 39 in.), 457/725 x 975 mm (18/29 x 39 in. environ)
- Contenu en matériaux recyclés :
- Contenu 100 % recyclé (Codes produits : NUF5, GWH5, GWH3, GWH2, HCC29)
- Fabriqué à partir de polyathylène recyclé à 100 % (Code produit : 01407)
- 50 % de contenu recyclé (Code produit : FACB/3)
Specifications
Specifications
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Type de bouchon | Attache |
| Couleur | Noir |
| Jetable | Usage unique |
| Matériau | PE |
| Stérilité | Non stérile |
| Longueur (impériale) | 44 in |
| Largeur (impériale) | 20/33 in |
| Type de produit | Sachets pour l’élimination de déchets |
| Capacité (impériale) | 35,7 gal |
| Show More |
Toutes les mesures données sont correctes selon les meilleures connaissances du fabricant au moment de l’entrée, cependant, en raison du processus de fabrication, ces mesures peuvent varier selon les lots.