Learn More
Polyco Healthline Enveloppes de poubelles à roulettes extra robustes dans un sac
Description
- Catégorie : Enveloppes de poubelles à roulettes
- Résistance : Extra Heavy
- Capacité : 250 L, 390 L
- Format du pack : Flat Pack
- Conçu pour s’adapter aux poubelles à roulettes et autres grandes bacs
- Liner robuste pour déchets domestiques, commerciaux ou extérieurs
- Couleurs disponibles : Noir
- Dimensions du sac : 711/1040 x 1397 mm (28/41 x 55 in. environ.), 635/1244 x 1473 mm (25/49 x 58 in. environ)
- Contenu en matériaux recyclés : 100 % recyclé (Codes produits : XHDWBL, HDWBL)
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Type de bouchon | Attache |
| Couleur | Noir |
| Jetable | Usage unique |
| Matériau | PE |
| Stérilité | Non stérile |
| Longueur (impériale) | 55 in |
| Largeur (impériale) | 28/40,9 in |
| Type de produit | Sachets pour l’élimination de déchets |
| Capacité (impériale) | 68,7 gal |
| Afficher plus |
Toutes les mesures données sont correctes selon les meilleures connaissances du fabricant au moment de l’entrée, cependant, en raison du processus de fabrication, ces mesures peuvent varier selon les lots.