Learn More
Polyco Healthline Sacs cumulés extra lourds, 40 L
Code produit 31925043
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Transparent
Conditionnement:
100 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
31925043 Bleu 100 pièces
31924963 Transparent 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 31925043 Fournisseur Polyco Healthline Code fournisseur AGS/H
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.52€
    25.41€ / 100 pièces
    Économisez 46.11€
    64% de réduction
Expédition estimée: 11-12-2026
Fabriqués à partir de matériaux très résistants à faible densité, ces sacs d’agrégats sont conçus pour des applications de construction et d’aménagement paysager exigeantes. La capacité de 40 L traite avec assurance gravier, sable et autres granulats lourds.
  • Catégorie : Agrégats/sacs de décombres
  • Force : Poids Extra Lourd
  • Capacité : 40 L
  • Conçu pour transporter des charges très lourdes ; idéal pour l’industrie et la construction
  • Format du pack : Flat Pack
  • Sac extra lourd
  • Couleurs disponibles : Bleu, Transparent
  • Contenu en matériaux recyclés : Fabriqué à partir de polythètène 100 % recyclé (Codes produit : AGS/H, 10145)
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Type de bouchon Attache
Couleur Bleu
Jetable Usage unique
Matériau PE
Stérilité Non stérile
Longueur (impériale) 29,5 in
Largeur (impériale) 19,7 in
Type de produit Sachets pour l’élimination de déchets
Capacité (impériale) 10,6 gal
Capacité (métrique) 40 L
Longueur (métrique) 750 mm
Largeur (métrique) 500 mm
Afficher plus Afficher moins
Toutes les mesures données sont correctes selon les meilleures connaissances du fabricant au moment de l’entrée, cependant, en raison du processus de fabrication, ces mesures peuvent varier selon les lots.