Learn More
Globe Scientific Pipettes de transfert extra-longues
Code produit 31923822 Tous les produits Globe Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
6 mL
23 mL
Type d’emballage:
100/Pk., 10 Pk/Cs.
100/boîte
20/Pk., 20 Pk/Cs.
20/Pk., 5 Pk/Cs.
500/Pk., 10 Pk/Cs.
Emballé individuellement, 100/cs.
Emballé individuellement, 100/pk., 4 pk/cs.
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
400 pièces
5000 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Type d’emballage Conditionnement
31923822 6 mL Emballé individuellement, 100/pk., 4 pk/cs. 400 pièces
31923612 6 mL 500/Pk., 10 Pk/Cs. 5000 pièces
31923579 6 mL 20/Pk., 20 Pk/Cs. 400 pièces
31923689 23 mL 100/boîte 100 pièces
31923690 23 mL 100/Pk., 10 Pk/Cs. 1000 pièces
31922698 23 mL Emballé individuellement, 100/cs. 100 pièces
31922966 23 mL 20/Pk., 5 Pk/Cs. 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 31923822 Fournisseur Globe Scientific Code fournisseur 139038
Expédition estimée: 11-01-2027
Ces pipets sont idéaux pour atteindre de grandes bouteilles, des récipients d’urine 24 heures, des bocaux et des bouteilles.
  • Matériau : Polyéthylène basse densité (LDPE)
  • Emballage : Les pipets de transfert non stériles de Globe Scientific sont emballés dans une boîte distributeur unique. Cette boîte pratique est petite et compacte, idéale pour un usage sur le plan de travail. Le panneau avant articulé s'ouvre pour un accès rapide aux pipettes et peut être fermé lorsqu'elles ne sont pas utilisées pour garder le contenu propre.
Specifications
Autoclavable Non autoclavable
Contenance du bulbe (métrique) 2.3 mL
Calibré Non
Matériau PEBD
Stérilité Stérile
Gouttes/ml 25
Graduée Non
Longueur (impériale) 9 in
Type d’emballage Emballé individuellement, 100/pk., 4 pk/cs.
Couleur Naturel
Volume (métrique) 6 mL
Longueur (métrique) 225 mm
Type Pipette de transfert
Jetable Usage unique