Learn More
Scotch-Brite™ Tampons de nettoyage 350 pour surfaces délicates, extra épais
Code produit 17108830
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
158 x 95 mm
Conditionnement:
40 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
17108830 158 x 95 mm 40 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17108830 Fournisseur Scotch-Brite™ Code fournisseur 7100180770
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.00€
    77.03€ / 40 pièces
    Économisez 49.97€
    39% de réduction
Expédition estimée: 22-12-2026
Spécification
Type de produit Tampon de nettoyage
Dimensions (L x l) 158 x 95 mm
Longueur (métrique) 158 mm
Quantité 40/boîte
Modèle Extra épais
Largeur (métrique) 95 mm