Learn More
Gilson™ Bouchon de cartouche d’extraction
Code produit 16686155 Tous les produits Gilson Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
3 ml
6 ml
8 ml
Conditionnement:
1000 pièces
250 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
16686155 8 ml 250 pièces
16656155 1 ml 1000 pièces
16666155 3 ml 1000 pièces
16676155 6 ml 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16686155 Fournisseur Gilson™ Code fournisseur 2954731
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    421.00€
    231.67€ / 250 pièces
    Économisez 189.33€
    44% de réduction
 Article restreint
En stock
Gilson offre une variété de flacons et bouchons en vrac pour un grand nombre d’applications.
  • Bouchons ASPEC
  • Gilson offre une variété de flacons et bouchons en vrac pour un grand nombre d’applications.
Spécification
Description Bouchons ASPEC
Volume (métrique) 8 ml
Matériau Decs en verre
Quantité 250/boîte