Learn More
BUCHI CHAMBRE D'EXTRACTION LSV
Code produit 11957258 Tous les produits Buchi Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
340 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11957258 340 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11957258 Fournisseur BUCHI Code fournisseur 037902
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Chambre d’extraction avec filetage, verre borosilicate LSV, L 289 mm
  • Sommet fileté pour B-811
  • Volume d’échantillonnage important (LSV)
  • Verre borosilicaté
  • Longueur : 289 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Système d’extraction B811
Type de produit Chambre d’extraction
Capacité (métrique) 340 ml
À utiliser avec (application) Extraction de Soxhlet
Quantité 1/boîte