Learn More
Lenz Laborglasintrumente Cartouches d’extraction
Code produit 10274051
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
70 mL
100 mL
250 ml
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10274051 250 ml 1 pièce
10243911 100 mL 1 pièce
10644392 70 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10274051 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente Code fournisseur 05431203
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.00€
    43.47€ / 1 pièces
    Économisez 25.53€
    37% de réduction
Expédition estimée: 18-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Cartouches d’extraction
  • Insert en verre avec alésages pour solides
  • En tubulure DURAN™
Spécification
Capacité (métrique) 250 ml
Matériau Verre borosilicaté (3.3)