Learn More
Lenz Laborglasintrumente Cartouches d’extraction
Code produit 10644392
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
70 mL
100 mL
250 ml
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10644392 70 mL 1 pièce
10274051 250 ml 1 pièce
10243911 100 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10644392 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente Code fournisseur 05431201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.00€
    34.01€ / 1 pièces
    Économisez 19.99€
    37% de réduction
Expédition estimée: 08-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Cartouches d’extraction
  • Insert en verre avec alésages pour solides
  • En tubulure DURAN™
Spécification
Capacité (métrique) 70 mL
Matériau Verre borosilicaté (3.3)