Learn More
Beschreibung
- Unités/modules d'extraction pour installation sur meuble ou murale – prêt à brancher, installation facile et rapide
- Capture sûre des vapeurs et des gaz qui s’échappent au point où ils sont libérés ou produits
- Très faible bruit, idéal pour une installation directe sur le lieu de travail
- Avec câble de connexion et cordon d’alimentation
- Raccord de connexion DN 75
- ATEX conforme : C' II 3/-G Ex c llC T4
- Avec contrôle de la qualité de l’air évacué
- Détecteur de fuites de pression intégré
- Le voyant vert s’éteint en cas de panne et le voyant rouge s’allume
Spezifikation
Spezifikation
| Profondeur (métrique) extérieure | 400 mm |
| Description | pour le montage sur l'armoire, avec contrôle du débit d'air et contact d’alarme sec, conforme CE : C ` II 3/- G Ex c IIC T4, antidéflagrant, Extraction de : Zone EX 2 / Montage : en dehors de la zone EX |
| Dimensions (P x L x H) | 400 x 200 x 200 mm |
| À utiliser avec (application) | Unité d'extraction à installer sur l'armoire – prêt pour une installation facile et pratique |
| À utiliser avec (équipement) | Caissons de batterie |
| Hauteur (métrique) extérieure | 200 mm |
| Modèle | HF.EA.26049. |
| Revêtement de surface | revêtement époxy lisse |
| Poids (métrique) | 12,00 kg |
| Largeur (métrique) extérieure | 200 mm |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?