Learn More
asecos™ Unité d’extraction
Code produit 11928827 Tous les produits asecos Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids (métrique):
10,1 kg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids (métrique) Conditionnement
11928827 10,1 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Réservé à une utilisation en intérieur.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11928827 Fournisseur asecos™ Code fournisseur 14220
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Réservé à une utilisation en intérieur.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Unités/modules d'extraction pour installation sur meuble ou murale – prêt à brancher, installation facile et rapide
Unités/modules d'extraction pour installation sur meuble ou murale – prêt à brancher, installation facile et rapide
Capture sûre des vapeurs et des gaz qui s’échappent au point où ils sont libérés ou produits
  • Très faible bruit, idéal pour une installation directe sur le lieu de travail
  • Avec câble de connexion et cordon d’alimentation
  • Raccord de connexion DN 75
  • ATEX conforme : C` II 3/-G Ex c llC T4
Spécification
Certifications/Conformité conforme CE : C ` II 3/- G Ex c IIC T4
Profondeur (métrique) extérieure 400 mm
Description Unité d’extraction
Dimensions (P x L x H) 400 x 200 x 200 mm
À utiliser avec (application) Les vapeurs et les gaz doivent être captés selon la réglementation, en leur point d'émission
À utiliser avec (équipement) Pour armoires hautes
Hauteur (métrique) extérieure 200 mm
Modèle HF.EA.11442.
Revêtement de surface revêtement époxy lisse
Poids (métrique) 10,1 kg
Largeur (métrique) extérieure 200 mm
Type de produit Unité d’extraction