Learn More
asecos™ Unité d’évacuation de l’air
Code produit 15319254 Tous les produits asecos Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Pour les armoires de sécurité sous paillasse
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15319254 Pour les armoires de sécurité sous paillasse 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Réservé à une utilisation en intérieur.
Code produit 15319254 Fournisseur asecos™ Code fournisseur 24315
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Réservé à une utilisation en intérieur.
module d’extraction Asecos de modèle HF.EA.23866 avec contrôle de la qualité de l’air évacué (pour montage mural) pour armoires sous paillasse
Unités/modules d'extraction pour installation sur meuble ou murale – prêt à brancher, installation facile et rapide
Capture sûre des vapeurs et des gaz qui s’échappent au point où ils sont libérés ou produits
  • Très faible bruit, idéal pour une installation directe sur le lieu de travail
  • Avec câble de connexion et cordon d’alimentation
  • Raccord de connexion DN 75
  • ATEX conforme : C' II 3/-G Ex c llC T4
Avec contrôle de la qualité de l’air évacué
  • Détecteur de fuites de pression intégré
  • Le voyant vert s’éteint en cas de panne et le voyant rouge s’allume
Pour le montage mural
  • Support d’installation, tuyau flexible, colliers de serrage et matériel d’installation inclus
Les unités d’extraction pour les armoires sous paillasse ont été spécialement conçues pour les conditions de pression et les débits volumiques des armoires de stockage de sécurité avec un petit volume interne.
Spécification
Certifications/Conformité conforme CE : C ` II 3/- G Ex c IIC T4
Profondeur (métrique) extérieure 200 mm
Description Module d’extraction
Dimensions (P x L x H) 200 x 400 x 340 mm
À utiliser avec (application) Les vapeurs et les gaz doivent être captés selon la réglementation, en leur point d'émission
À utiliser avec (équipement) Pour les armoires de sécurité sous paillasse
Hauteur (métrique) extérieure 340mm
Modèle HF.EA.23866
Revêtement de surface revêtement époxy lisse
Poids (métrique) 12,0 kg
Largeur (métrique) extérieure 400 mm
Type de produit Unité d’évacuation de l’air