Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extracteur type Soxhlet
Code produit 10634202
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10634202 2 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10634202 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente Code fournisseur 05367073
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1160.00€
    816.42€ / 1 pièces
    Économisez 343.58€
    29% de réduction
Expédition estimée: 23-12-2026
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Tête d’extracteur avec bride LF 100
  • En tubulure DURAN™
  • Couvercle dépoli plat LF100 avec col central NS 45/40
  • Pince pour LF100
  • Condenseur Dimroth avec cône
  • Avec connecteurs filetés GL 14
  • Capacité des flacons à fond rond : NS 29/32 de 2 000 ml
Spécification
Capacité (métrique) 2 L
Comprend Bride