Learn More
Lenz Laborglasintrumente Têtes d’extracteur type Soxhlet
Code produit 10121571
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
70 mL
100 mL
200 mL
250 ml
300 mL
500 mL
1 L
Joint conique standard:
NS 34/35
NS 45/40
NS 60/46
NS 70/50
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Joint conique standard Conditionnement
10121571 500 mL NS 60/46 1 pièce
10047910 200 mL NS 45/40 1 pièce
10681702 70 mL NS 34/35 1 pièce
10151521 100 mL NS 45/40 1 pièce
10558421 250 ml NS 45/40 1 pièce
10663511 300 mL NS 60/46 1 pièce
10444451 1 L NS 70/50 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 10121571 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente Code fournisseur 05400158
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    315.00€
    195.77€ / 1 pièces
    Économisez 119.23€
    37% de réduction
Expédition estimée: 08-01-2027
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Têtes d’extracteur conformes à la norme DIN 12602
  • Disponible avec / sans robinet d’arrêt NS
  • Fait de DURAN™ tubes
Spécification
Capacité (métrique) 500 mL
Matériau Verre borosilicaté 3.3
Joint conique standard NS 60/46