Learn More
Lenz Laborglasintrumente Têtes d’extracteur de type Soxhlet avec bride
Code produit 10408602
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10408602 2 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10408602 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente Code fournisseur 05367201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    601.00€
    396.48€ / 1 pièces
    Économisez 204.52€
    34% de réduction
Expédition estimée: 30-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Tête d’extracteur avec bride LF 100
  • Capacité : 2 000 mL
  • En tubulure DURAN™
  • Boîte : 1 pièce
Spécification
Capacité (métrique) 2 L