Learn More
Lenz Laborglasintrumente Têtes d’extracteur type Thielepape
Code produit 10040241
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
150 mL
250 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10040241 150 mL 1 pièce
10274241 250 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10040241 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente Code fournisseur 05405143
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    311.00€
    204.72€ / 1 pièces
    Économisez 106.28€
    34% de réduction
Expédition estimée: 06-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Têtes d’extracteur type Thielepape
  • Avec robinet d’arrêt NS à 2 voies
  • En tubulure DURAN™
Spécification
Capacité (métrique) 150 mL
Matériau Verre borosilicaté 3.3
Joint conique standard NS 45/40