Learn More
Lenz Laborglasintrumente Têtes d’extracteur type Twisselmann
Code produit 10335691
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
70 mL
100 mL
150 mL
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10335691 70 mL 1 pièce
10421093 150 mL 1 pièce
10602862 100 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10335691 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente Code fournisseur 05415131
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    191.00€
    125.21€ / 1 pièces
    Économisez 65.79€
    34% de réduction
Expédition estimée: 06-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Têtes d’extracteur
  • Type Twisselmann
  • Avec gaine à vide
  • En tubulure DURAN™
Spécification
Capacité (métrique) 70 mL
Matériau Verre borosilicaté 3.3
Quantité 1 de chaque
Joint conique standard NS 34/35