Learn More
Lenz Laborglasintrumente Têtes d’extracteur type Twisselmann
Code produit 10602862
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
70 mL
100 mL
150 mL
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10602862 100 mL 1 pièce
10335691 70 mL 1 pièce
10421093 150 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10602862 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente Code fournisseur 05415137
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    243.00€
    160.05€ / 1 pièces
    Économisez 82.95€
    34% de réduction
Expédition estimée: 20-11-2026
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Têtes d’extracteur
  • Type Twisselmann
  • Avec gaine à vide
  • En tubulure DURAN™
Spécification
Capacité (métrique) 100 mL
Matériau Verre borosilicaté 3.3
Quantité 1 de chaque
Joint conique standard NS 45/40