Learn More
Lenz Laborglasintrumente Têtes d’extracteur pour solvants lourds spécifiques
Code produit 10661702
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
250 ml
500 mL
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10661702 500 mL 1 pièce
10654582 100 mL 1 pièce
10151471 250 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10661702 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente Code fournisseur 05433158
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    449.00€
    296.39€ / 1 pièces
    Économisez 152.61€
    33% de réduction
Expédition estimée: 20-11-2026
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Pour l’extraction de liquides avec des solvants lourds spécifiques
  • Avec filtre à insert (porosité : 0)
  • En tubulure DURAN™
Spécification
Capacité (métrique) 500 mL
Matériau Fritté porosité 0
Joint conique standard NS 60/46