Learn More
Lenz Laborglasintrumente Têtes d’extracteur pour solvants légers spécifiques
Code produit 10385971
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
250 ml
500 mL
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10385971 100 mL 1 pièce
10409752 250 ml 1 pièce
10624392 500 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10385971 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente Code fournisseur 05432137
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    315.00€
    207.40€ / 1 pièces
    Économisez 107.60€
    34% de réduction
Expédition estimée: 06-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Pour l’extraction de liquides avec des solvants légers spécifiques
  • Avec filtre à insert (porosité : 0)
  • En tubulure DURAN™
Spécification
Capacité (métrique) 100 mL
Matériau Fritté porosité 0
Joint conique standard NS 45/40