Learn More
Lenz Laborglasintrumente Têtes d’extracteur pour solvants légers spécifiques
Code produit 10624392
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
250 ml
500 mL
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10624392 500 mL 1 pièce
10385971 100 mL 1 pièce
10409752 250 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10624392 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente Code fournisseur 05432158
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    439.00€
    289.18€ / 1 pièces
    Économisez 149.82€
    34% de réduction
Expédition estimée: 20-11-2026
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Pour l’extraction de liquides avec des solvants légers spécifiques
  • Avec filtre à insert (porosité : 0)
  • En tubulure DURAN™
Spécification
Capacité (métrique) 500 mL
Matériau Fritté porosité 0
Joint conique standard NS 60/46