Learn More
Lenz Laborglasintrumente Cartouche d’extraction pour solides
Code produit 10559581
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
70 mL
100 mL
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10559581 100 mL 1 pièce
10070521 70 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10559581 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente Code fournisseur 05431137
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    151.00€
    95.00€ / 1 pièces
    Économisez 56.00€
    37% de réduction
Expédition estimée: 21-10-2026
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Pour les solides
  • Pour inserts en verre pour solides
  • En tubulure DURAN™
Spécification
Capacité (métrique) 100 mL
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Numéro du joint conique standard NS 45/40