Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extracteurs type Knöfler-Böhm
Description
- Les appareils complets sont composés des éléments suivants : Tête d’extracteur à gaine en tubulure DURAN™, condenseur Dimroth (détails page 71)
- Pour filetage GL 14
- En tubulure DURAN™
- Flacon à fond rond
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 30 mL |
| Matériau | Verre Duran |
| Fond à joint de réduction standard | NS 29/32 |