Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extracteurs type Knöfler-Böhm
Code produit 10766761
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 mL
150 mL
250 ml
500 mL
Fond à joint de réduction standard:
NS 29/32
NS 45/40
NS 60/46
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Fond à joint de réduction standard Conditionnement
10766761 500 mL NS 60/46 1 pièce
10151951 30 mL NS 29/32 1 pièce
10204011 150 mL NS 45/40 1 pièce
10214011 250 ml NS 45/40 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10766761 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente Code fournisseur 05375058
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    768.00€
    541.67€ / 1 pièces
    Économisez 226.33€
    29% de réduction
Expédition estimée: 03-02-2027
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Les appareils complets sont composés des éléments suivants : Tête d’extracteur à gaine en tubulure DURAN™, condenseur Dimroth (détails page 71)
  • Pour filetage GL 14
  • En tubulure DURAN™
  • Flacon à fond rond
Spécification
Capacité (métrique) 500 mL
Matériau Verre Duran
Fond à joint de réduction standard NS 60/46