Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extracteurs type Soxhlet avec condenseur Allihn
Description
- Extracteur de conception compacte et robuste
- Avec raccord pour flacon
- En tubulure DURAN™
- Condenseur Allihn avec filetage GL 14
- Flacon à fond rond
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 200 mL |
| Matériau | Verre Duran |
| Joint conique standard | NS 45/40 |