Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extracteurs type Soxhlet avec condenseur Allihn
Code produit 10614012
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 mL
70 mL
150 mL
200 mL
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10614012 30 mL 1 pièce
10204631 200 mL 1 pièce
10234581 70 mL 1 pièce
10519581 150 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10614012 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente Code fournisseur 05365025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    275.00€
    180.97€ / 1 pièces
    Économisez 94.03€
    34% de réduction
Expédition estimée: 23-12-2026
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Extracteur de conception compacte et robuste
  • Avec raccord pour flacon
  • En tubulure DURAN™
  • Condenseur Allihn avec filetage GL 14
  • Flacon à fond rond
Spécification
Capacité (métrique) 30 mL
Matériau Verre Duran
Joint conique standard NS 29/32