Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extracteurs type Soxhlet avec condenseur Dimroth
Code produit 10738841
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
70 mL
100 mL
150 mL
300 mL
500 mL
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10738841 300 mL 1 pièce
10382761 100 mL 1 pièce
10047850 150 mL 1 pièce
10352811 500 mL 1 pièce
10251511 70 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10738841 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente Code fournisseur 05360052
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • La méthode permet une séparation efficace avec des quantités relativement faibles de solvants d’extraction.
  • Extracteur de conception compacte et robuste, avec raccord pour flacon NS 29/32
  • En tubulure DURAN™
  • Condenseur Dimroth filetage GL 14
  • Flacon à fond rond
Specifications
Capacité (métrique) 300 mL
Matériau Verre Duran
Joint conique standard NS 60/46