Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extracteurs type Thielepape
Code produit 10644202
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
250 ml
500 mL
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10644202 100 mL 1 pièce
10070531 250 ml 1 pièce
10306221 500 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10644202 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente Code fournisseur 05370025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    373.00€
    245.90€ / 1 pièces
    Économisez 127.10€
    34% de réduction
Expédition estimée: 08-02-2027
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Tête d’extracteur avec cartouches d’extraction (porosité : 0)
  • En tubulure DURAN™
  • Condenseur Dimroth filetage GL 14
  • Flacon à fond rond
Spécification
Capacité (métrique) 100 mL
Porosité 0
Côté du joint conique standard NS 29/32