Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extracteurs type Twisselmann
Description
- Tête d’extracteur avec gaine à vide
- En tubulure DURAN™
- Condenseur Twisselmann (amélioré) avec filetage GL 14
- Flacon à fond rond
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 30 mL |
| Matériau | Verre Duran |
| Fond à joint de réduction standard | NS 29/32 |