Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extracteurs type Twisselmann
Code produit 10375971
Modifier l'affichage
Click to view available options
Fond à joint de réduction standard:
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Fond à joint de réduction standard Conditionnement
10375971 NS 45/40 1 pièce
10223911 NS 29/32 1 pièce
10283951 NS 34/35 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10375971 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente Code fournisseur 05380037
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    856.00€
    603.52€ / 1 pièces
    Économisez 252.48€
    29% de réduction
Expédition estimée: 08-02-2027
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Tête d’extracteur avec gaine à vide
  • En tubulure DURAN™
  • Condenseur Twisselmann (amélioré) avec filetage GL 14
  • Flacon à fond rond
Spécification
Capacité (métrique) 100 mL
Matériau Verre Duran
Fond à joint de réduction standard NS 45/40