Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extracteurs pour solides
Code produit 10488402
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
70 mL
100 mL
250 ml
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10488402 100 mL 1 pièce
10060521 250 ml 1 pièce
10356121 70 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10488402 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente Code fournisseur 05431037
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    303.00€
    213.55€ / 1 pièces
    Économisez 89.45€
    29% de réduction
Expédition estimée: 03-02-2027
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Tête d’extracteur avec cartouches d’extraction en verre pour solides
  • En tubulure DURAN™
  • Condenseur Dimroth (détails page 71)
  • Pour filetage GL 14
  • Flacon à fond rond
Spécification
Capacité (métrique) 100 mL
Matériau Verre borosilicaté 3.3
Côté du joint conique standard NS 45/40