Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extracteurs pour solvants lourds spécifiques
Code produit 10577661
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
250 ml
500 mL
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10577661 250 ml 1 pièce
10111381 100 mL 1 pièce
10191421 500 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10577661 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente Code fournisseur 05433049
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    609.00€
    429.73€ / 1 pièces
    Économisez 179.27€
    29% de réduction
Expédition estimée: 08-02-2027
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Tête d’extracteur avec filtre à insert (fritté, porosité : 0), avec robinet d’arrêt en PTFE
  • Condenseur Dimroth filetage GL 14
  • Flacon à fond rond
  • DURAN™
Spécification
Capacité (métrique) 250 ml
Porosité 0
Côté du joint conique standard NS 45/40