Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extracteurs pour solvants légers spécifiques
Code produit 10684582
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 mL
1 L
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10684582 1 L 1 pièce
10644091 250 ml 1 pièce
10674582 500 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10684582 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente Code fournisseur 05432058
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    809.00€
    570.90€ / 1 pièces
    Économisez 238.10€
    29% de réduction
Expédition estimée: 03-02-2027
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Tête d’extracteur avec filtre à insert (fritté, porosité : 0)
  • Avec robinet d’arrêt en PTFE
  • En tubulure DURAN™
  • Condenseur Dimroth
  • Pour filetage GL 14
  • Flacon à fond rond
Spécification
Capacité (métrique) 1 L
Porosité 0
Côté du joint conique standard NS 60/46