Learn More
3M™ Ruban d’étanchéité extrême 4411N
Code produit 17247800 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
50 mm x 5,5 m
Conditionnement:
4 rouleaux
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
17247800 50 mm x 5,5 m 4 rouleaux
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17247800 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100137182
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Garantit une adhérence rapide et robuste. Il crée des joints étanches à l’eau et se colle au contact de nombreux substrats sans temps de séchage, égouttement, suintement ou désordre.
  • Très bonne résistance à de nombreux solvants industriels courants ainsi qu’à une exposition à la température élevée
  • L’adhésif collant se colle au contact pour une adhérence immédiate sans temps de séchage, de suintement ou de nettoyage
  • Le ruban neutre, d’une épaisseur de 1 mm, adaptable forme des joints efficaces sur les contours, les bords, les rivets et les têtes de vis
  • Le dos ionomère durable résiste à l’exposition aux UV et aux produits chimiques
  • Le dos peut être peint et offre un aspect propre
  • Scellez les joints, les coutures ou les passages
  • Obtenez des résultats d’étanchéité professionnels même lorsqu’il est utilisé à l’extérieur
  • Gamme professionnelle industrielle : emballage sous blister avec descriptions multilingues
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Type de produit IPC blister
Épaisseur (métrique) 1 mm
Dimensions (L x l) 50 mm x 5,5 m
Longueur (métrique) 5,5 m
Largeur (métrique) 50 mm