Learn More
Micronova™ Ruban pour salle blanche en polyimide supportant les températures extrêmes
Code produit 12823562 Tous les produits Micronova Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
22 yd x 1 in
36 yd x 0,125 in
36 yd x 0,25 in
36 yd x 0,375 in
36 yd x 0,5 in
36 yd x 0,75 in
36 yd x 1 in
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
12823562 36 yd x 0,75 in 1 pièce
12853552 36 yd x 0,25 in 1 pièce
12873552 36 yd x 0,125 in 1 pièce
12833562 36 yd x 0,375 in 1 pièce
11942455 36 yd x 0,5 in 1 pièce
12883552 36 yd x 1 in 1 pièce
16584512 22 yd x 1 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 12823562 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur 82534AM
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.30€
    30.90€ / 1 pièces
    Économisez 9.40€
    23% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Le ruban polyimide pour températures extrêmes convient aux applications à haute température et à des températures inférieures à zéro (-100 °F à 500 °F). L’adhésif en silicone sensible à la pression se détache proprement de la plupart des substrats, même après une exposition à des températures extrêmes.
Le ruban pour salle blanche en polyimide supportant les températures extrêmes Micronova se compose d’un film en polyimide ambré transparent et d’un adhésif en silicone sensible à la pression. Conçu pour résister aux températures extrêmes, ce ruban est idéal pour le thermoscellage, les masques de soudure pour les circuits imprimés, l’isolation électrique résistante aux flammes, le laminage, le stockage à froid et la lyophilisation.
  • Film en polyimide ambré transparent avec adhésif en silicone sensible à la pression
  • Propriétés de résistance aux températures extrêmes : -70°C à 260°C (-100°F à 500°F)
  • Convient aux applications à haute température et aux températures inférieures à zéro
  • Se détache proprement de la plupart des substrats, même après une exposition à des températures extrêmes
  • Idéal pour l’isolation électrique résistante aux flammes, les masques de soudure pour les circuits imprimés, le thermoscellage, le laminage, l’entreposage à froid et la lyophilisation
  • Résistant à la plupart des produits chimiques, y compris les hydrocarbures, les alcools et les solvants halogénés
  • Enroulé sur un mandrin en plastique
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité Certificat de conformité, ISO Certifié 9001
Type d’adhésif silicone, Sensible à la pression
Revêtement Polymère
Couleur Ambré
Finition Haute brillance
Format Ruban adhésif
Matériau PI
Type de produit Ruban pour salle blanche supportant les températures extrêmes
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Adapté aux applications à haute température et à températures négatives, il assure un démoulage propre. Idéal pour l'isolation électrique ignifugée, le vernis épargne pour circuits imprimés, le thermoscellage, le laminage et les tests, le surétiquetage, le stockage à températures négatives, la lyophilisation et le séchage par congélation.
À utiliser avec (équipement) Dévidoir de ruban adhésif Micronova™ P52W
Sans latex Oui
Quantité 48/Cs.
Plage de températures (impériale) -100°F à +500°F
Plage de températures (métrique) -70 °C à +260 °C
Dimensions (L x l) 36 yd x 0,75 in
Longueur (impériale) 36 yd
Longueur (métrique) 33 m
Largeur (impériale) 0,75 in
Largeur (métrique) 19,05 mm
Largeur (impériale) du rouleau 0,75 in
Largeur (métrique) du rouleau 19.05 mm