Learn More
Plum™ Poste d'urgence ophtalmologique
Code produit 10445792
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
200 ml, 500 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique)
10445792 200 ml, 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10445792 Fournisseur Plum™ Code fournisseur 4770
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Avec 200 ml de solution de lavage oculaire à pH neutre et 500 ml de solution de rinçage oculaire
  • Comprend 1 solution saline à 0,9 % (500 mL) et 1 solution de phosphate à 4,9 % (200 mL).
  • Pour le rinçage des corps étrangers (solution saline) et le traitement de l'exposition aux acides et aux bases (solution phosphatée)
  • Durée de la chasse d'eau : 5 min (solution saline), 2 min (solution de phosphate)
  • Comprend un support oculaire pour un œil, avec fixation murale
Spécification
Capacité (métrique) 200 ml, 500 ml
Comprend 200 ml de solution de lavage oculaire à pH neutre et 500 ml de solution de rinçage oculaire