Learn More
Ekastu Safety™ Flacon de solution oculaire écologique avec entonnoir
Code produit 10477073
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
600 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique)
10477073 600 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10477073 Fournisseur Ekastu Safety™ Code fournisseur 177111
Expédition estimée: 18-12-2026
Pour le rinçage immédiat des yeux après éclaboussures accidentelles d’acides, de bases et d’autres produits chimiques dangereux. EXASTU Safety™ Le flacon de lavage oculaire ECO avec entonnoir se remplit d'eau et peut être utilisé en position verticale ou horizontale.
  • DIN EN 15154-4
  • Rempli (600 ml)
  • Peut être stocké sans entretien.
  • Pour le rinçage immédiat des yeux après corrosion par des acides, des bases, etc.
  • Bouteille en PE avec entonnoir à œillet vissé sans valve basculante
  • Peut être utilisé en position verticale et horizontale
  • Étanche
  • Construction économique
  • Sans emballage de vente au détail
  • Avec bande de verrouillage de transport
  • Notre conseil pour le stockage : Station de lavage oculaire (EPS) vide (Réf. 277 955)
Spécification
Capacité (métrique) 600 ml
À utiliser avec (application) Conçu pour le rinçage immédiat des yeux après des projections accidentelles d'acides, de bases et d'autres produits chimiques dangereux.
Comprend Bouchon à vis étanche avec entonnoir
Matériau Polyéthylène (bouteille)