Learn More
EKASTU Safety Flacon de solution oculaire écologique avec entonnoir, EY
Code produit 10595875
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Flacon de solution oculaire, MINI-ECO
Flacon de solution oculaire, écologique
Capacité (métrique):
200mL
600mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Capacité (métrique)
10595875 Flacon de solution oculaire, écologique 600mL
10135424 Flacon de solution oculaire, MINI-ECO 200mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10595875 Fournisseur EKASTU Safety Code fournisseur 177011
Expédition estimée: 18-12-2026
EKASTU Flacon de lavage oculaire ECO avec entonnoir, EY pour le rinçage immédiat des yeux après corrosion par des acides, des bases et autres substances nocives. Il peut être utilisé en position verticale et horizontale.
  • Construction économique
  • Flacon en PE avec applicateur oculaire et vanne basculante
  • Étanche
Spécification
Capacité (métrique) 600mL
Couleur Transparent
À utiliser avec (application) Protéger contre le froid, la chaleur et l'humidité
Hauteur (métrique) 24,5cm
Matériau PEBD
Type de produit Flacon de solution oculaire, écologique
Stérilité Stérile
Conditions de stockage Température ambiante
Poids (métrique) Env. 85 g
Largeur (métrique) 5,5 cm