Learn More
EKASTU Safety Flacon de lavage oculaire avec entonnoir, FD
Code produit 10541325
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
Rempli (200 ml)
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique)
10541325 Rempli (200 ml)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10541325 Fournisseur EKASTU Safety Code fournisseur 177112
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
EKASTU Flacon de lavage oculaire avec entonnoir, FD destiné au rinçage immédiat des yeux après corrosion par des acides, des bases ou d'autres substances nocives. Il peut être utilisé en position verticale et horizontale.
  • Peut être stocké sans entretien
  • Flacon en PE avec applicateur oculaire et vanne basculante
  • Étanche
Spécification
Capacité (métrique) Rempli (200 ml)
Certifications/Conformité DIN EN 15154-4
Couleur Transparent
À utiliser avec (application) Protéger contre le froid, la chaleur et l'humidité
Hauteur (métrique) 18,0cm
Comprend Bande de verrouillage pour le transport et construction économique
Matériau PEBD
Type de produit Flacon de solution oculaire
Stérilité Stérile
Conditions de stockage Température ambiante
Poids (métrique) Env. 230 g