Learn More
Ekastu Safety™ Station de lavage oculaire EPS
Code produit 10758025
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Couvercle à ouverture facile
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend
10758025 Couvercle à ouverture facile
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10758025 Fournisseur Ekastu Safety™ Code fournisseur 277955
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Protège les flacons de solution oculaire d'une exposition excessive à la chaleur ou au froid. EKASTU Safety™ La station de lavage oculaire EPS indique la différence de température de la teneur en eau ±19e °siècle
  • Pour une disponibilité directe dans les zones dangereuses
  • Étanche à la poussière avec couvercle à tirette
  • Protège les flacons de solution de lavage oculaire de la chaleur et du froid et indique la variation de température de l'eau contenue d'environ 38 °C (correspond à environ 38 °C). ±19 °C). La station de lavage oculaire protège le contenu jusqu'à cinq fois mieux.
  • La date de péremption peut être indiquée sur le couvercle.
  • Facile à installer
Spécification
À utiliser avec (application) Protège les flacons de solution oculaire
Comprend Couvercle à ouverture facile
Type de produit Équipements de rinçage des yeux