Learn More
KARTELL Équipements de rinçage des yeux
Description
- Station de lavage oculaire d'urgence moulée en PS haute résistance.
- Les instructions sont clairement imprimées sur le support et le flacon peut être rempli d'eau distillée ou d'un autre liquide médicamenteux à usage ophtalmique.
- Le flacon de solution oculaire réf. 0038300, à commander séparément, est fabriqué en PE et muni d'une coupelle oculaire avec bouchon à pression, soigneusement conçue pour permettre un rinçage rapide et immédiat afin d'éliminer les corps étrangers et d'éviter les lésions oculaires graves.
- La tête est munie d'une valve d'aération pour assurer le remplissage en air de l'espace libre dans la bouteille, empêchant ainsi le retour de lavage contaminé dans la bouteille.
- Une plaque de pulvérisation perforée au centre du gobelet brise le jet pour offrir un lavage doux à l'œil.
- Un tuyau d'évacuation permet d'évacuer les déchets.
Specifications
Specifications
| Couleur | Blanc |
| Matériau | Polyéthylène |