Learn More
Kartell Station de lavage oculaire (version allemande)
Code produit 18037821
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Vert
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
18037821 Vert 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18037821 Fournisseur Kartell Code fournisseur 0238700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    270.00€
    251.92€ / 10 pièces
    Économisez 18.08€
    6% de réduction
En stock
Station de lavage oculaire d'urgence moulée en PS haute résistance. Les instructions sont clairement imprimées sur le support et le flacon — à acheter séparément — peut être rempli d'eau distillée ou d'un autre liquide médicamenteux à usage ophtalmique.
  • Station de lavage oculaire d'urgence moulée en polystyrène expansé résistant aux chocs
  • Les instructions sont clairement imprimées sur le support et le flacon peut être rempli d'eau distillée ou d'un autre liquide médicamenteux à usage ophtalmique.
  • La tête est munie d'une valve de ventilation permettant de remplir d'air l'espace libre dans la bouteille, empêchant ainsi le reflux de solution de lavage contaminée dans la bouteille.
  • Une plaque perforée au centre du godet brise le jet pour rincer délicatement l'œil.
  • Un tuyau d'évacuation permet d'évacuer les déchets.
Spécification
Couleur Vert
Matériau Polystyrène
Mounting Mur
Type de produit Équipements de rinçage des yeux