Learn More
Support mural pour douche oculaire
Beskrivelse
Le Code de pratique approuvé de 1997 stipule que lorsque l’eau du robinet n’est pas facilement disponible pour l’irrigation oculaire, au moins 1 L d’eau stérile ou une solution saline à 0,9 % normale stérile dans des récipients jetables scellés doit être fournie.
Tekniske data
Tekniske data
| À utiliser avec (équipement) | Soins oculaires économiques d’urgence |
| Comprend | Flacons pour douches oculaires 2 x 500 ml |
| Matériau | Plastique moulé |
| Mounting | Mur |
| Type de produit | Douche oculaire sur support mural économique |
| Poids (métrique) | 0,01 kg |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?