Learn More
Olympus™ Micromètre oculaire, carré
Code produit 12510607
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
24 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) unitSize
12510607 24 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12510607 Fournisseur Olympus™ Code fournisseur K10017222
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    117.60€
    102.85€ / 1 pièces
    Économisez 14.75€
    12% de réduction
Expédition estimée: 07-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Réalisez des mesures précises des échantillons avec ce micromètre oculaire. Le micromètre oculaire Olympus™, carré, est un micromètre de type carré de 10 mm divisé en 100 unités sur l’axe des X et l’axe des Y.
  • Type carré.
  • Prise de mesures sur l’axe des X et l’axe des Y
Spécification
Type Micromètre oculaire carré
Description Ligne de 10 mm, divisions de 0,1 mm sur l’axe des X et l’axe des Y
Diamètre (métrique) 24 mm
À utiliser avec (équipement) WHN10X, WHN10X-H, WH10X, WH10X-H, WH15X, WHS10X-H, WHS15X-H, CWH10X, CWH10X-H