Learn More
Safety First Aid Panneau de projection 3D de lavage d’œil
Code produit 31759395
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Vert
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
31759395 Vert 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31759395 Fournisseur Safety First Aid Code fournisseur SS8004R
Expédition estimée: 04-12-2026
Rendez votre station de lavage d’yeux d’urgence reconnaissable, même à distance. Ce panneau projeté 3D pour les baluches d’yeux, 43 x 20 cm, est conçu pour une visibilité maximale dans des environnements animés ou complexes.
  • Monté perpendiculairement au mur, le format 3D double face garantit que l’emplacement du lavage d’œil est visible des deux côtés, même dans de longs couloirs ou sur les plateformes de production.
  • Le panneau affiche l’icône standard ISO 7010 E011 pour le bain d’œil, un pictogramme blanc sur un fond vert vif, afin de respecter le règlement britannique sur la sécurité sanitaire (signaux de sécurité) de 1996 et conforme aux directives EN ISO 7010:2020.
  • Installation des matériaux :
    • Construit en PVC rigide de 0,7 mm, offrant un équilibre entre résistance et légèreté.
    • Pré-percé pour un simple fixage par vis, idéal pour les murs, les cadres de porte ou les poteaux.
    • Encre résistante aux UV pour une clarté visuelle durable et une protection contre les décolorations.
  • Principaux avantages :
    • Visible sous plusieurs angles pour guider les personnes de différentes directions vers les installations de lavage oculaire.
    • Une réponse rapide et assurée en cas d’urgence, renforçant la sécurité au travail.
    • Prêts à la conformité : ajustements ISO et normes britanniques de signalétique, offrant une tranquillité d’esprit aux équipes de sécurité.
    • Faible entretien : une surface simple à nettoyer et des matériaux résistants aux intempéries assurent leur longévité.
  • Meilleur pour :
    • Usines et laboratoires de fabrication
    • Zones de manipulation chimique et salles blanches
    • Écoles, maisons de retraite et établissements de santé
    • Ateliers, bureaux, bâtiments publics et narcs de transport
Spécification
Matériau Plastique
Type de montage Auto-adhésif
Forme Carré
Langues Anglais
Type de produit Symbole de premiers secours
Couleur Vert