Learn More
Plum™ Flacon pour douche oculaire
Code produit 10511783
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
500 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique)
10511783 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10511783 Fournisseur Plum™ Code fournisseur 4604
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.06€
    24.40€ / 1 pièces
    Économisez 23.66€
    49% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Solution stérile de chlorure de sodium (0,9 %) avec bouchon ergonomique pour lavage et rinçage des yeux. Le flacon pour douche oculaire Plum™ fournit un rinçage uniforme et un ajustement parfait sur l’œil.
  • Lavage oculaire efficace pour éliminer la saleté, la poussière et d’autres substances en contact avec les yeux
  • Fourni avec un bouchon antipoussière pour la propreté
  • Flacon facilement manipulable
  • Œillère ergonomique pour un débit efficace
  • La conception conviviale permet d’ouvrir rapidement les flacons d’une seule main
  • Flacon jetable
  • Flacons marqués CE, produits avec date d’expiration de 3 ans
Spécification
Type de produit Solution pour douche oculaire
Composition Contient une solution stérile de chlorure de sodium (0,9 %)
À utiliser avec (application) Dans les laboratoires ou l’industrie
Comprend Œillère ergonomique et bouchon anti-poussière
Stérilité Stérile
Volume (métrique) 500 mL