Learn More
Plum™ Flacon pour douche oculaire
Code produit 10090822
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
200 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10090822 200 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10090822 Fournisseur Plum™ Code fournisseur 4691
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Produits de rinçage oculaire pour une assistance optimale en cas de contact des yeux avec des saletés, de la poussière ou d'autres substances.
  • Durée de lavage recommandée : 200 ml : 2 min, 500 ml : 5 min, 1000 ml : 10 min, 3 x 500 ml : 15 min.
  • chlorure de sodium stérile à 0,9 %– semblable à celle de l'œil humain
  • Solution oculaire efficace pour éliminer la poussière, la saleté et les contaminants des yeux.
  • Bouteilles faciles à manipuler
  • Œilletons ergonomiques pour un flux efficace
  • Œilleton DUO pour le lavage simultané des deux yeux
  • La conception conviviale permet d’ouvrir rapidement les flacons d’une seule main
  • Bouteilles jetables ; ne pas réutiliser
  • Bouteilles portant le marquage CE, produits avec une date de péremption de 3 ans
Spécification
Capacité (métrique) 200 ml
Comprend Flacon de 200 ml pour solution oculaire