Learn More
Plum™ Station de lavage des yeux
Code produit 15791137
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15791137 500 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15791137 Fournisseur Plum™ Code fournisseur P4611
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.76€
    42.08€ / 1 pièces
    Économisez 4.68€
    10% de réduction
 Article restreint
En stock
Station murale avec 500 ml de solution de lavage oculaire Plum. Particulièrement adaptée aux milieux de travail étroits et mobiles.
  • Premiers secours visibles et facilement disponibles
  • Installation murale simple à proximité du lieu de travail et où le lavage immédiat peut être nécessaire
  • Garantit un lavage des yeux rapide et efficace
  • Livré avec pictogrammes et miroir
  • Utilisation dans des zones exemptes de poussière et de saleté
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml
Profondeur (métrique) 80 mm
Hauteur (métrique) 300 mm
Comprend 500 ml de solution de lavage oculaire
Largeur (métrique) 170 mm