Learn More
Esculape Laboratoire™ Station de lavage des yeux
Code produit 11769522
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Chlorure de sodium à 0,9 %, 500 ml
Inclut : solution à pH neutre bleue de 200 ml, une solution ophtalmique stérile vert bouteille de 500 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
11769522 Chlorure de sodium à 0,9 %, 500 ml 1 pièce
11987625 Inclut : solution à pH neutre bleue de 200 ml, une solution ophtalmique stérile vert bouteille de 500 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11769522 Fournisseur Esculape Laboratoire™ Code fournisseur 8205200
 Article restreint
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Effectuez un soin des yeux en urgence avec la station de lavage oculaire Esculape™. Cette station est équipée d’éléments permettant de rincer les yeux et d’évacuer tout corps étranger de l’œil.
  • Position fixe avec support mural ;
  • L’œillère ergonomique facilite le rinçage en continu
  • Bouchons pour flacons à ouverture rapide
  • Instructions en trois langues
  • Durée de conservation de trois ans après ouverture
  • <
Specifications
À utiliser avec (application) Pour l’élimination des particules ou de la poussière, réhydrate l’œil
Comprend Chlorure de sodium à 0,9 %, 500 ml
Type de produit Station de lavage des yeux