Learn More
Esculape Laboratoire™ Station de lavage des yeux
Code produit 11987625
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Chlorure de sodium à 0,9 %, 500 ml
Inclut : solution à pH neutre bleue de 200 ml, une solution ophtalmique stérile vert bouteille de 500 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
11987625 Inclut : solution à pH neutre bleue de 200 ml, une solution ophtalmique stérile vert bouteille de 500 ml 1 pièce
11769522 Chlorure de sodium à 0,9 %, 500 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11987625 Fournisseur Esculape Laboratoire™ Code fournisseur 8205203
Expédition estimée: 13-11-2026
Effectuez un soin des yeux en urgence avec la station de lavage oculaire Esculape™. Cette station est équipée d’éléments permettant de rincer les yeux et d’évacuer tout corps étranger de l’œil.
  • Position fixe avec support mural ;
  • L’œillère ergonomique facilite le rinçage en continu
  • Bouchons pour flacons à ouverture rapide
  • Instructions en trois langues
  • Durée de conservation de trois ans après ouverture
  • <
Spécification
À utiliser avec (application) Pour l’élimination des particules ou de la poussière, réhydrate l’œil
Comprend Inclut : solution à pH neutre bleue de 200 ml, une solution ophtalmique stérile vert bouteille de 500 ml
Type de produit Station de lavage des yeux